Learn More
Acetato de sodio, solución acuosa de 1 M, pH 4,5, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15450317
Acetato de sodio, solución acuosa de 1 M, pH 4,5, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450317
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Código de producto. 15450317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63669.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. And also used in the purification and precipitation of nucleic acids, in protein crystallization, Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC. Mordant dyeing; DNA microarray studies of E. coli response. Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents. As a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de sodio se utiliza como tampón en el intervalo de tamponamiento de pH 3,6-5,6. Y también se utiliza en la purificación y precipitación de ácidos nucleicos, en la cristalización de proteínas, en la tinción de geles en la electroforesis en gel de proteínas y en la HPLC. Mordiente en el teñido; estudios de micromatices de ADN de respuesta del E. coli. Investigación del despliegue de proteínas durante la cromatografía de fase inversa. Se utiliza junto con el carbonato sódico para mejorar la activación de la subtilisina Carlsberg liofilizada en disolventes orgánicos. Como sustrato de la acetoquinasa.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechMostrar másMostrar menos
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Nombre de nota RNAse free
pH 4.5
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL
Fórmula lineal NaOOCCH3
Información de solubilidad Fully miscible.
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.
Olor Odorless
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP19L568 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/03/2025 Catalog NumberJ63669.AK,J63669.AE
Número de loteY26K569 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2024 Catalog NumberJ63669.AK,J63669.AE
Número de loteX20K563 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog NumberJ63669.AK,J63669.AE
Número de loteU25K525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2024 Catalog NumberJ63669.AK,J63669.AE
Número de loteQ19K531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2024 Catalog NumberJ63669.AK,J63669.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetato de sodio, solución acuosa de 1 M, pH 4,5, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals >