Learn More
Acetato de sodio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El acetato de sodio se utiliza como agente tamponador con ácido acético. Se utiliza en muchas áreas, tales como las de cosméticos, productos farmacéuticos, agricultura, bronceado y la industria textil. Se emplea en la producción de materiales colorantes, como catalizador de polimerización, como estabilizador de polímeros, como agente de siembra en placa, para la preparación de tinciones de geles, como conservante en la producción de alimentos y potenciador del sabor en la industria de nutrientes. Acetato de sodio utilizado en el estudio de litografía, fotografía. Se utiliza como base en varias reacciones orgánicas en laboratorios e industrias de investigación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El acetato de sodio se utiliza como agente tamponador con ácido acético. Se utiliza en muchas áreas, tales como las de cosméticos, productos farmacéuticos, agricultura, bronceado y la industria textil. Se emplea en la producción de materiales colorantes, como catalizador de polimerización, como estabilizador de polímeros, como agente de siembra en placa, para la preparación de tinciones de geles, como conservante en la producción de alimentos y potenciador del sabor en la industria de nutrientes. Acetato de sodio utilizado en el estudio de litografía, fotografía. Se utiliza como base en varias reacciones orgánicas en laboratorios de investigación e industrias.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Es incompatible con agentes oxidantes fuertes, halógenos y es sensible a la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate, Anhydrous |
Nombre de nota | anhydrous |
Punto de fusión | 324 °C |
Densidad | 1.528 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | NaOOCCH3 |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 3595639 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,8571 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252803 | Certificado de análisis | 21/10/2024 | A13184.30,A13184.0B,A13184.0I |
10250175 | Certificado de análisis | 25/03/2024 | A13184.30,A13184.0B,A13184.0I |
10246919 | Certificado de análisis | 09/06/2023 | A13184.0B |
10244452 | Certificado de análisis | 02/11/2022 | A13184.30,A13184.0B,A13184.0I |
10241759 | Certificado de análisis | 01/07/2022 | A13184.30,A13184.0B,A13184.0I |