Learn More
Acetato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10000500 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
Código de producto. 10000500
Marca: Fisher Chemical S/2120/50
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetato de sodio, ácido acético, sal sódica, acetato de sodio anhidro, acetato de sodio, anhidro, etanoato de sodio, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC acetato de sodio
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 324°C
Color Blanco
pH De 7.5 a 9.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo