Learn More
Acetato de sodio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10794761
Acetato de sodio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10794761
500 g, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10794761
Marca: Fisher Chemical S/2080/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetato de sodio anhidro, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechMostrar másMostrar menos
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 324°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Acetato de sodio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™ >