Learn More
Acetato de sodio, solución concentrada 0,1 M (0,5N), concentrado estándar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 11402914
0.1 L, Ampolla
Click to view available options
Cantidad:
0.1 L
Envase:
Ampolla
Especificaciones
CAS 127-09-3
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 0.1 L
Fórmula molecular C2H3NaO2
Número MDL MFCD00012459
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Envase Ampolla
Título del producto
Acetato de sodio, solución concentrada 0,1 M (0,5N), concentrado estándar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical >