Learn More
Sodium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663810 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC sodio;acetato
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Anhydrous
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CH3COONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Temperatura de inflamación >250°C (>482°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03g/mol
Grado ACS/Puriss. p.a.
Punto de ignición 1112°F
Título del producto
Sodium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous, Honeywell Fluka™ >