Learn More
Acetato de sodio trihidrato, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11327267
Acetato de sodio trihidrato, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327267
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Código de producto. 11327267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011553.36
Solicitar formato a granel o personalizado
In photography, analytical laboratory as buffer and in pharmaceutical.Sodium acetate trihydrate is used in various applications. It is used as a buffer of a pH range in between to 4.0 to 6.0. It is also used in the purification and precipitation of nucleic acids and in protein crystallization. It is used as a mordant dyeing, as a pickling agent in chrome tanning, as a neutralizer in waste streams containing sulfuric acid, in the textile industry and as a photoresist while using aniline dyes. It plays an important role to retard vulcanization of chloroprene in synthetic rubber production. It is a precursor to prepare ester from alkyl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Número MDL MFCD00071557
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate Trihydrate
Punto de fusión 62°C to 64°C
Nombre de nota For ACS analysis
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% to 100.5%
Beilstein 3732037
Información de solubilidad Freely soluble in alcohol. Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08 (82.03 Anhydrous)
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.45
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN28L039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog Number011553.36,011553.A3
Número de loteX23K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number011553.36,011553.A3
Número de loteR08K055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number011553.36,011553.A3
Número de loteN12K010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/02/2024 Catalog Number011553.36,011553.A3
Número de loteZ21J003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2024 Catalog Number011553.36,011553.A3
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetato de sodio trihidrato, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >