Learn More
Trihidrato de acetato sódico, certificado AR de análisis, cristal, Fisher Chemical
Código de producto. 10030350 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030350 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10615122 2.5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10376000 5 kg Barril de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10030350
Marca: Fisher Chemical S/2040/53
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136.079 g/mol
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Número MDL 71557
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetato de sodio, trihidrato, ácido acético, sal sódica, trihidrato, acetato de sodio usp:jan, acetato de sodio usan:jan, acetato de sodio tn, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 58 °C
Color Blanco
pH De 8 a 9.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08 g/mol
Forma física Sólido