Learn More
Acetato de sodio trihidrato, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 58°C |
Color | Blanco |
pH | 8 to 9.5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Número MDL | 71557 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.08g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |