Learn More
Sodium acetate trihydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate Trihydrate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | CH3COONa · 3H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3732037 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.08g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 101% (calc. to the dried substance) |
Grado | puriss. |
Punto de ignición | 1112°F |