Learn More
Sodium acetate trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate Trihydrate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | CH3COONa · 3H2O |
Número MDL | MFCD00071557 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3732037 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.08g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium acetate trihydrate
Título del producto
Sodium acetate trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido