Learn More
Aluminato de sodio, técnico, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 1650°C |
| CAS | 1302-42-7 |
| Color | Blanco |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Número MDL | 85355 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.97g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |