Learn More
Amida de sodio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 400.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium amide |
| Punto de fusión | 210.0°C |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Gris blanquecino a blanco |
| Forma física | Polvo, escamas irregulares o gránulos |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | NaNH2 |
| Fieser | 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium amide
- Peligro
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.