Learn More
Antimonato de sodio trihidrato, +98 % Código de producto.: 11483187
Antimonato de sodio trihidrato, +98 %
Código de producto. 11483187
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11483187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16141.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza polvo fino de antimonato de sodio trihidrato, una sal ligeramente soluble de las más altas disponibles para preparar una solución diluida de antimonato de sodio. En el método del poliol nos encontramos con que la ferrita no se puede obtener cuando se sustituye el dietilenglicol por etilenglicol, o el acetato de sodio anhidro por sal sódica de ácido acético trihidrato.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15432-85-6
Fórmula molecular NaSbO3·3H2O
Número MDL MFCD00058775
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium antimonate trihydrate
Cantidad 50 g
Número UN UN1549
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.80 (192.75 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Título del producto
Antimonato de sodio trihidrato, +98 % >