Learn More
Aurotiomalato sódico(I), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Sodium aurothiomalate(I) is useful for high mobility group box chromosomal protein 1 western blotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium aurothiomalate(I) |
Olor | Sulphurous |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 14,4518 |
Información de solubilidad | Very soluble in water; Practically insoluble in alcohol, ether |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.08 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Forma física | Polvo |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Aurotiomalato sódico(I), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido