Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácida sódica, +99 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 300.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium azide |
| Punto de fusión | 275.0°C |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | NaN3 |
| Índice Merck | 15,8717 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.01 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium azide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.