Learn More
Ácida sódica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, para transferencia de azidation/diazo
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 300.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium azide |
Punto de fusión | 275.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco |
pH | 9 (5% min. soln.) |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min |
Fórmula molecular | N3Na |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium azide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácida sódica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido