Learn More
Azida sódica, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10776301
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
N3Na, CAS Number-26628-22-8, azoture de sodium, hydrazoic acid, sodium salt, azide, sodium, sodium azide, kazoe, smite, nemazyd, natriumazid german, sodium azide na n3, natriumazid, 100g, 300 deg.C, CHEBI:278547, White, 65.01g/mol, PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, sodium;azide, 275 deg.C, 3536, 65.011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26628-22-8
Fórmula molecular N3Na
Peso molecular (g/mol) 65.011
Número MDL 3536
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 300°C
Punto de fusión 275°C
Color Blanco
pH 10
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01g/mol
Grado Extra puro
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium azide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.