Learn More
Sodium Benzoate, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
169.00€ - 770.00€
Chemical Identifiers
CAS | 532-32-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5NaO2 |
Peso molecular (g/mol) | 144.11 |
Número MDL | MFCD00012463 |
Clave InChI | WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746 |
PubChem CID | 517055 |
Nombre IUPAC | benzoato de sodio |
SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 |
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
15538134
|
Avantor J.T.Baker
3500-01 |
500 g | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
169.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15548134
|
Avantor J.T.Baker
3500-05 |
2.5 kg | Frasco de polietileno |
770.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Chemical Identifiers
532-32-1 | |
144.11 | |
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M | |
517055 | |
[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 |
C7H5NaO2 | |
MFCD00012463 | |
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746 | |
benzoato de sodio |
Specifications
Sodium Benzoate | |
C7H5NaO2 | |
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746 | |
[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 | |
144.11 | |
144.11 | |
1L = 1.44kg |
532-32-1 | |
MFCD00012463 | |
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M | |
benzoato de sodio | |
517055 | |
FCC/NF |