Learn More
Bicarbonato sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10144713
Bicarbonato sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144713
10 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10144713
Marca: Thermo Scientific Acros 217120100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Fórmula lineal NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Índice Merck 15, 8719
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Sodium bicarbonate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bicarbonato sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >