Learn More
Bicarbonato sódico, +99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10128190
Bicarbonato sódico, +99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10128190
25 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10128190
Marca: Thermo Scientific Acros 424270250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Fórmula lineal NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Índice Merck 15,8719
Información de solubilidad Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468854 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Número de loteA0465530 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Número de loteA0435015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Número de loteA0435015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Número de loteA0457214 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Nombre del producto
  • Sodium bicarbonate
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bicarbonato sódico, +99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >