Learn More
Bicarbonato sódico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Bicarbonato de sodio, +99 %, CHNaO3, número CAS 144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonato sódico, sal monosódica de ácido carbónico, meylon, neut, carbonato de ácido de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato hidrogénico de sodio, carbonato de hidrógeno de sodio, 5 kg, 20 ppm máx., 100 ppm máx., CHEBI:32139, blanco, 205-633-8
29.53€ - 223.11€
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CHNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 84.01 |
Número MDL | MFCD00003528 |
Clave InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10694782
|
Thermo Scientific Acros
123360010 |
1 kg | Frasco de plástico |
29.53€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10051210
|
Thermo Scientific Acros
123360050 |
5 kg | Tambor de plástico |
84.12€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10493635
|
Thermo Scientific Acros
123360250 |
25 kg | Tambor de fibra |
223.11€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 |
Especificaciones
Sodium bicarbonate | |
144-55-8 | |
Polvo cristalino fino | |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
15, 8719 | |
Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
≥99% |
270.0°C | |
Blanco | |
99+% | |
NaHCO3 | |
03,260; 05,595; 11,476; 17,180 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;carbonato de hidrógeno | |
516892 | |
84.01 | |
Extra puro |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 205-633-8
- Sodium bicarbonate