Learn More
Bicarbonato sódico (polvo blanco fino), Fisher BioReagents
24.90€ - 27.30€
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CHNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 84.01 |
Número MDL | MFCD00003528 |
Clave InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nombre IUPAC | carbonato de hidrógeno sódico |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10244683
|
Fisher BioReagents
BP328-500 |
500 g | Frasco de polietileno |
24.90€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10553325
|
Fisher BioReagents
BP328-1 |
1 kg | Frasco de polietileno |
27.30€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Frasco de polietileno; 500 g
Esta sal sódica se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.Identificadores de productos químicos
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
carbonato de hidrógeno sódico |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
Especificaciones
Sodium Bicarbonate | |
144-55-8 | |
8.3 | |
CHNaO3 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
99.7 to 100.3% |
270°C | |
Blanco | |
Polvo/Sólido | |
MFCD00003528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
carbonato de hidrógeno sódico | |
516892 | |
84.01 | |
Pass Test |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT