Learn More
Bicarbonato sódico, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E500, 99,0-100,5 %, polvo, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15641310
Bicarbonato sódico, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E500, 99,0-100,5 %, polvo, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15641310 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15641310
Marca: Honeywell-Fluka 134331KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E500, 99,0-100,5 %, polvo
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5%
Grado puriss.
Título del producto
Bicarbonato sódico, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E500, 99,0-100,5 %, polvo, Honeywell Fluka™ >