Learn More
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Bicarbonate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Forma física | Powder |
Cantidad | 50 kg |
Fórmula lineal | NaHCO3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
Información de solubilidad | Soluble in water, 50g/L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.01g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.7% |
Mostrar más |
Título del producto
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido