Learn More
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15663420
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663420 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15663420
Marca: Honeywell-Fluka 314376X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., powder,≥99.7%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water, 50g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Título del producto
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >