Learn More
Solución de bifenilo sódico, 20 % p/p en éter dietílico de dietilenglicol, ofrecido como 20 X, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 mL
Tamaño de la unidad:
300 ML
10255821 300 mL 300 ML
1 options
Código de producto. 10255821
Marca: Thermo Scientific Acros 419423000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5137-46-2 | C12H10Na | 177.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium biphenyl, 20%w/w solution in diethylene glycol diethyl ether
Color Negro-azul a verde
Nombre de nota 20%w/w Solution in Diethylene Glycol Diethyl Ether
CAS 5137-46-2, 112-36-7
Fórmula molecular C12H10Na
Fórmula lineal C6H5C6H5·Na
Número MDL MFCD00013182
Densidad 1.0030g/mL
Sinónimo sodium biphenyl, diphenyl sodium, acmc-1b11a
Clave InChI AEBYJSOWHQYRPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.[Na]
Nombre IUPAC 1,1'-bifenil; sodio
Peso molecular (g/mol) 177.202
PubChem CID 53446764
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 17 to 23% (w/w) (typically), actual strength on certificate of analysis
Grado Reactivo
Gravedad específica 1.003
Cantidad 300 mL
Temperatura de inflamación 54°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium biphenyl, solution in diethylene glycol diethyl ether, 10-23%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.