Learn More
Bis(trimetilsilil)amida de sodio, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11342706
Bis(trimetilsilil)amida de sodio, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342706
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11342706
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08779.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(trimetilsilil)amida de sodio es útil para la generación de carbenos, la aminación de sulfonamidas y para la preparación de complejos de lantánido. Se acelera significativamente la polimerización del fenilacetileno junto con la catálisis del rodio(I). Se utiliza para desprotonar cetonas y ésteres para generar derivados enolados, sales de fosfonio y reactivos de Wittig.
Solubilidad
Soluble en benceno, tolueno y éter. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, oxígeno. Almacenar lejos del agua y de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-89-9
Fórmula molecular C6H18NNaSi2
Peso molecular (g/mol) 183.377
Número MDL MFCD00009835
Clave InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
Nombre IUPAC sodio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3629917
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Información de solubilidad Soluble in benzene,toluene and ether. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.38
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 0.904
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bis(trimetilsilil)amida de sodio, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals >