Learn More
Bis(trimetilsilil)amida sódico, pura, solución de 2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
97.69€ - 500.49€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
---|---|
Color | Amarillo a marrón |
Nombre de nota | 2M Solution in THF |
CAS | 1070-89-9, 109-99-9 |
Fórmula molecular | C6H18NNaSi2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10053530
|
Thermo Scientific Acros
277851000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
97.69€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10379150
|
Thermo Scientific Acros
277858000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
500.49€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Sodium bis(trimethylsilyl)amide | |
2M Solution in THF | |
C6H18NNaSi2 | |
MFCD00009835 | |
0.9160g/mL | |
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N | |
sodio;bis(trimetilsilil)azanida | |
2724254 | |
38 to 42% | |
0.916 | |
Líquido |
Amarillo a marrón | |
1070-89-9, 109-99-9 | |
[(CH3)3Si]2NNa | |
01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307 | |
sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] | |
183.377 | |
183.38 | |
Pure | |
−21°C |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos. Puede irritar las vías respiratorias. Líquido y vapores muy inflamables. Susceptible de provocar cáncer. Susceptible de provocar defectos genéticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Reacciona violentamente con el agua. Puede formar peróxidos explosivos.
Declaración de GHS P En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito. Llevar protección para los ojos/máscara de protección. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Almacenar en lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 213-983-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.