Learn More
Bisulfato de sodio monohidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium bisulfate monohydrate |
| Punto de fusión | 58.0°C |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | NaHSO4·H2O |
| Índice Merck | 15,8722 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4 |
| Nombre IUPAC | sodio; sulfato de hidrógeno; hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.08 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium bisulfate monohydrate