Learn More
Bisulfato de sodio monohidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12644937
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-88-5
Fórmula molecular H3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 138.07
Número MDL MFCD00149210
Clave InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfate monohydrate
Punto de fusión 58.0°C
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaHSO4·H2O
Índice Merck 15,8722
Información de solubilidad Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
Nombre IUPAC sodio;sulfato de hidrógeno;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.08
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bisulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1