Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Bisulfate Monohydrate |
Punto de fusión | 58°C |
Color | White |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | NaHSO4 · H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.08g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |
Envase | Poly Bottle |