Learn More
Bisulfito de sodio, reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium bisulfite |
| Punto de fusión | 150,0 °C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | NaHSO3 |
| Fieser | 01,1047; 11,487; 16,272 |
| Índice Merck | 15, 8724 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.06 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium bisulfite
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.