Learn More
Sodium Borate, 10-Hydrate, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15538144 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
15538144 500 g Frasco de polietileno 500 g
15548144 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15538144
Brand: Avantor J.T.Baker 357401
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1303-96-4
Fórmula molecular Na2B4O7·10H2O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Borate
Nombre de nota 10-Hydrate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37
Grado NF
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.73kg
compliance-icons
Product Identifier
  • SODIUM BORATE,10-HYDR
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: di-Sodium tetraborate decahydrate