Learn More
Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10695632
Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695632
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10695632
Marca: Thermo Scientific Acros 189305000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Punto de fusión 360.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal NaBH4
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Índice Merck 15, 8727
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor Negligible
Información de descomposición >220°C
Densidad 1.3
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466476 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2024 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
Número de loteA0461187 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2024 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
Número de loteA0444155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2024 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
Número de loteB0148331D Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
Número de loteB0148331A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals >