Learn More
Borohidruro de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326768
4 x 500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
El borohidruro de sodio se utiliza como reactivo en la reducción de aminoácidos y sus derivados. También se utiliza como catalizador en la deshidrogenación amoníaco-borano. El borohidruro de sodio se utiliza como agente reductor en la síntesis de nanopartículas de oro. También se utiliza en la pulpa de madera y como agente de soplado para plásticos. Reduce los grupos de aldehídos y cetonas para proporcionar los alcoholes correspondientes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium tetrahydridoborate
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Borohydride
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 4 x 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83
Punto de ignición 220°C (428°F)
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto White caplets
Densidad 1.074
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Borohidruro de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >