Learn More
Borohidruro de sodio, 99 %, (VenPure(TM) AF caplets), cápsulas, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 13276329
Borohidruro de sodio, 99 %, (VenPure(TM) AF caplets), cápsulas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13276329
2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Código de producto. 13276329
Marca: Thermo Scientific Acros 448490025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Punto de fusión 360.0°C
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaBH4
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0443242 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2024 Catalog Number448495000,448490025,448490100,448491000
Número de loteA0423265 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2023 Catalog Number448495000,448490025,448490100,448491000
Número de loteA0455958 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/09/2023 Catalog Number448495000,448490025,448490100,448491000
Número de loteA0447892 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/11/2022 Catalog Number448495000,448490025,448490100,448491000
Número de loteA0384949 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/03/2021 Catalog Number448495000,448490025,448490100,448491000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Borohidruro de sodio, 99 %, (VenPure(TM) AF caplets), cápsulas, Thermo Scientific Chemicals >