Learn More
Borohidruro de sodio, técnico, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 g
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 360°C |
| Color | Blanco |
| pH | 11 |
| Forma física | Polvo sólido |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 37.83g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |