Learn More
Borohidruro de sodio, técnico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10599010 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 g
Código de producto. 10599010
Marca: Fisher Chemical S/2560/46
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 360°C
Color Blanco
pH 11
Forma física Polvo sólido
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo