Learn More
Bromato de sodio, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. 10072730
Marca: Thermo Scientific Acros 208871000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-38-0 | BrNaO3 | 150.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-38-0
Fórmula molecular BrNaO3
Peso molecular (g/mol) 150.9
Número MDL MFCD00003476
Clave InChI XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Nombre IUPAC sodio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bromate
Punto de fusión 381.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaBrO3
Fieser 01,1055
Índice Merck 15,8728
Información de solubilidad Solubility in water: 364g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol , ether and aceton
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.9
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.33
Densidad 3.3300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.