Learn More
Carbonato sódico, 99,8 %, para análisis, anhidro, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, tampón biológico
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1600.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate |
Punto de fusión | 851.0°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino o gránulos |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
Fórmula lineal | Na2CO3 |
Fieser | 7332 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium carbonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato sódico, 99,8 %, para análisis, anhidro, polvo, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido