Learn More
Carbonato de sodio, 99,95 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206410 500 g Frasco de plástico 500 GR
11934301 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
2 options
Código de producto. 10206410
Marca: Thermo Scientific Acros 207765000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC carbonato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1600.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
Punto de fusión 851.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95%
Fórmula lineal Na2CO3
Fieser 07,332
Índice Merck 15,8731
Información de solubilidad Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 1% (285°C) max.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.