Learn More
Carbonato de sodio, anhidro, ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11397257
Carbonato de sodio, anhidro, ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397257
2 kg
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11397257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011552.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium carbonate is commonly used as an inorganic base and a buffer component in several synthetic organic transformations in both chemical industries and research laboratories. Often used as an electrolyte, sodium carbonate acts as a very good conductor in the process of electrolysis. Apart from being used as a common chemical/biological/biotechnological laboratory reagent, it is also used as a water softener in laundering, processing wood pulp, cleaners, and making glass. It can be used for standardization of acids, and qualitative testing of cations. In dyeing with fiber-reactive dyes, sodium carbonate is used to ensure proper chemical bonding of the dye with cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate, anhydrous
Nombre de nota For AAS analysis
Color Blanco
Forma física Granular
Cantidad 2 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min.
Beilstein 4154566
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.535
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder
Densidad 2.53
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU01K016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/09/2024 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
Número de loteS24I022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
Número de loteQ14I018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/06/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
Número de loteZ22G053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
Número de loteN23I029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium carbonate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de sodio, anhidro, ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals >