Learn More
Carbonato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
114.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Carbonato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de ebullición | 1600°C |
Punto de fusión | 854°C |
Color | Blanco |
pH | 11.3 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 2.5 kg |
Nombre IUPAC | disodio; carbonato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.99g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Sodium carbonate anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.