Learn More
Sodium carbonate, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15636760
Sodium carbonate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15636760 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 15636760
Marca: Honeywell-Fluka 71347100G
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, for trace analysis, anhydrous,≥99.999% (metals basis)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (metals basis)
compliance-icons
Nombre del producto
  • sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate
Título del producto
Sodium carbonate, Honeywell Fluka™ >