Learn More
Sodium carbonate, Powder, ≥99.5%, ACS reagent, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15632230
Sodium carbonate, Powder, ≥99.5%, ACS reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15632230 Tienda Honeywell Fluka Productos
2.5 kg, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Código de producto. 15632230
Marca: Honeywell-Fluka 2235302.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Powder,≥99.5%, ACS reagent
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
Punto de fusión 851°C (literature)
Nombre de nota Powder, ≥99.5%, ACS reagent
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Forma física polvo
Cantidad 2.5 kg
Notas del porcentaje del ensayo sustancia sometida a ignición
Fórmula lineal Na2CO3
Beilstein 4154566
Nombre IUPAC carbonato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.53 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate
Título del producto
Sodium carbonate, Powder, ≥99.5%, ACS reagent, Honeywell Fluka™ >