Learn More
- Home
- Products
- Productos químicos
- Sales y sustancias inorgánicas
- Sales inorgánicas
- Sales metálicas de álcali
- Cloruro sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092740Código de producto. 10092740
Marca: Thermo Scientific Acros 207790010
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Explore más ofertas especiales
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
CAS | 7647-14-5 |
Fórmula molecular | ClNa |
Peso molecular (g/mol) | 58.44 |
Número MDL | MFCD00003477 |
Clave InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
PubChem CID | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
Nombre IUPAC | sodio;cloruro |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Especificaciones
Punto de ebullición | 1461.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
Punto de fusión | 801.0°C |
Color | Blanco |
pH | De 5.0 a 8.0 (5 % de solución a 20 °C) |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (Argentometry) |
Fórmula lineal | NaCl |
Fieser | 13,280 |
Índice Merck | 15, 8734 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Grado | Analítica |
Envase | Frasco de plástico |
Mostrar más Mostrar menos |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
-
Código de producto. 10428420
-
-
Código de producto. 11916388
-
Código de producto. 12675077
-
-
Código de producto. 10577372
-
Código de producto. 15681300
-
-
Código de producto. 10216410
Los clientes que vieron este artículo también vieron This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 10112640
48,15 € / 1 Kg -
Catalog No. 10428420
55,05 € / 1 Kg -
Catalog No. 10055850
31,77 € / 500 g -
Catalog No. 10316943
23,45 € / 1 Kg -
Catalog No. 11984051
38,35 € / 1 Kg -
Catalog No. 15526005
24,95 € / 500 g -
Catalog No. 10735921
180,00 € / 5 Kg -
Catalog No. 12675077
97,52 € / 1 Kg -
Catalog No. 10127853
37,52 € / 1 Kg -
Catalog No. 15433117
33,95 € / 500 g -
Catalog No. 10675112
94,05 € / 2.50 litro -
Catalog No. 10316380
106,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 10660131
620,00 € / 2.50 litros -
Catalog No. 11444783
41,91 € / 1000 g
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Número de lote2497961 | Tipo de certificadoCertificado de análisis | Fecha31/01/2025 | Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010 |
Número de lote2404508 | Tipo de certificadoCertificado de análisis | Fecha31/01/2025 | Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010 |
Número de loteA0468368 | Tipo de certificadoCertificado de análisis | Fecha31/01/2025 | Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010 |
Número de lote2407894 | Tipo de certificadoCertificado de análisis | Fecha30/01/2025 | Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010 |
Número de lote2192379 | Tipo de certificadoCertificado de análisis | Fecha27/01/2025 | Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010 |
- 1
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Oferta ampliada hasta el 28 de marzoPromo Code: 24111Expires: 2025-03-28
New Offer Ahorre ahora