Learn More
Cloruro sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10216410
Cloruro sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216410
5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bidones de plastico
Frasco de plástico
Código de producto. 10216410
Marca: Thermo Scientific Acros 207790050
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro sódico, 99,5 %, ClNa, número CAS-7647-14-5, cloruro sódico nacl, sal, sal común, sal de roca, halita, purex, sal de mesa, cloruro sódico, solución salina, dendritis, 1 kg, 99,4 % mín. (argentometría), 10 ppm máx., 1461,0 grados C, 50 ppm máx., 20 ppm máx., CHEBI:26710, blanco, 231-598-3, 13,280, 58.44
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC sodio;cloruro
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCl
Fieser 13,280
Índice Merck 15, 8734
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2497961 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010
Número de lote2404508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010
Número de loteA0468368 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010
Número de lote2407894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010
Número de lote2192379 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number1093/E,207790050,207790250,207790010
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >