Learn More
Cloruro de sodio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354989
Cloruro de sodio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354989
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11354989
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087605.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium chloride is widely used as a food additive, and a preservative. It is employed in the Chloralkali process for producing chlorine and sodium hydroxide, in the Solvay process for producing sodium carbonate and calcium chloride, in the Mannheim process and in the Hargreaves process for producing sodium sulfate and hydrochloric acid. It is used in the manufacture of sodium chlorate, water softening and de-icing of roadways. Further it is used in several industries like pharmaceutical, textile, dyeing, rubber food and agriculture. It is used in the processing of steel, copper, vanadium, and other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1413°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5442
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.165 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX03K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2024 Catalog Number087605.18,087605.30
Número de loteW03K037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number087605.18,087605.30
Número de loteS21K018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2024 Catalog Number087605.18,087605.30
Número de loteS12K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number087605.18,087605.30
Número de loteP26K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/05/2024 Catalog Number087605.18,087605.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de sodio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >