Learn More
Cloruro de sodio, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
25 Kg
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055850 500 g Frasco de vidrio ámbar 500 GR
10299990 25 g Frasco de plástico 25 GR
10577372 1 kg Frasco de vidrio ámbar 1 KG
10478283 5 kg Frasco de vidrio ámbar 5 KG
15710879 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
5 options
Código de producto. 10055850
Marca: Thermo Scientific Acros 424295000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
Color Marrón-amarillo a naranja
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo adherente y/o masas
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaCl
Fieser 13,280
Índice Merck 15, 8734
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Identificación Pass Test
Pérdida por secado ≤0.5%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 1mmHg at 440°C